Print…
Cloreto de Bismuto (III) 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
318350050 318350250
ACRO318350050EA 69 EUR
ACRO318350050 ACRO318350250
Cloreto de Bismuto (III) 99.999% (baseado em traços de metais)
Cloreto de Bismuto (III)
Fórmula: BiCl₃
Peso Molecular: 315.34 g/mol
Ponto de ebulição: 447 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 230…232 °C
Densidade: 4.75 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003461
Número CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm