Print…
Cloreto de Bismuto (III), anidro 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
208830250 208831000 208835000
ACRO208830250EA 66 EUR
ACRO208830250 ACRO208831000 ACRO208835000
Cloreto de Bismuto (III), anidro 97+%
Cloreto de Bismuto (III)
Fórmula: BiCl₃
Peso Molecular: 315.34 g/mol
Ponto de ebulição: 447 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 230…232 °C
Densidade: 4.75 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003461
Número CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261
Encomendar
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)