Pentacloreto de antimónio, ultra seco ≥99.999% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Ampolado sob argônio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-18-9
Molecular Formula: SbCl5
Formula Weight: 299.02
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 2.336
Refractive Index: 1.601
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: 2.8°
Boiling Point: 79°/22mm
Merck Reference: 14,695
UN No.: 1730
MDL No.: MFCD00011213
Fórmula:
Cl₅Sb Ponto de ebulição: 79 °C (22 mmHg) Densidade: 2,336 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011213 Número CAS: 7647-18-9 EINECS: 231-601-8 UN: 1730 ADR: 8,II Merck Index: 14,695 |