Pentacloreto de antimónio ≥99.997% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Antimony pentachloride
17570.14
17570.22
17570.14EA
171
EUR
17570.14
17570.22
Pentacloreto de antimónio ≥99.997% (baseado em metais)
Pentacloreto de antimónio
Purity: 99.997%
CAS No.: 7647-18-9
Molecular Formula: Cl5Sb
Formula Weight: 299.02
Physical Form: Liquid
Density: 2.336
Refractive Index: 1.601
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Red-yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 2.8°
Boiling Point: 79°/22mm
Merck Reference: 14,695
UN No.: 1730
MDL No.: MFCD00011213
Fórmula:
Cl₅Sb Peso Molecular: 299.02 g/mol Ponto de ebulição: 79 °C (22 mmHg) Ponto de Fusão: 2.8 °C Densidade: 2.336 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011213 Número CAS: 7647-18-9 EINECS: 231-601-8 UN: 1730 ADR: 8 II Merck Index: 14,695 |