Print…
Pentacloreto de antimónio, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
201210010 201210500 201212500
ACRO201210010EA 432 EUR
ACRO201210010 ACRO201210500 ACRO201212500
Pentacloreto de antimónio, anidro 99%
Pentacloreto de antimónio
Fórmula: Cl₅Sb
Ponto de ebulição: 92 °C (30 mmHg)
Densidade: 2,36 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011213
Número CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00701
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Assay ≥98.5 %