Print…
Tricloreto de antimónio ≥99.0% (TA), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Antimony trichloride
10774-100G 10774-500G
10774-100GEA 0 EUR
10774-100G 10774-500G
Tricloreto de antimónio ≥99.0% (TA), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Tricloreto de antimónio
Fórmula: SbCl₃
Peso Molecular: 228.12 g/mol
Ponto de ebulição: 283 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: 73.4 °C
Densidade: 3.140 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011212
Número CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in Chloroform Max. 0.05 %
Arsenic (As) Max. 200 ppm
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Vapor Pressure 1 mmHg ( 49 °C)