Print…
Tricloreto de antimónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Antimony trichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14656.0250 8.14656.1000
8.14656.0250EA 86.9 EUR
8.14656.0250 8.14656.1000
Tricloreto de antimónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Tricloreto de antimónio
Fórmula: SbCl₃
Peso Molecular: 228.12 g/mol
Ponto de ebulição: 223.5
Ponto de Fusão: 73
Densidade: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011212
Número CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
Encomendar
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Synonyms Antimonous acid, Antimony trichloride
Hill Formula Cl3Sb
Chemical Formula SbCl3