Tricloreto de antimónio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11944.0E
A11944.22
A11944.36
A11944.0EEA
409
EUR
A11944.0E
A11944.22
A11944.36
Tricloreto de antimónio ≥99%
Tricloreto de antimónio
Purity: 99+%
CAS No.: 10025-91-9
Molecular Formula: SbCl3
Formula Weight: 228.11
Odour: Pungent
Melting Point: 73.4°
Boiling Point: 223.5°
Merck Reference: 14,707
UN No.: 1733
MDL No.: MFCD00011212
Fórmula:
SbCl₃ Ponto de ebulição: 223,5 °C Densidade: 3,14 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011212 Número CAS: 10025-91-9 EINECS: 233-047-2 UN: 1733 ADR: 8,II Merck Index: 14,707 |