Print…
Tricloreto de antimónio ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Antimony trichloride
41537.14 41537.22
41537.14EA 72.6 EUR
41537.14 41537.22
Tricloreto de antimónio ≥99.9% (baseado em metais)
Tricloreto de antimónio
Purity: 99.9% CAS No.: 10025-91-9 Molecular Formula: Cl3Sb Formula Weight: 228.11 Physical Form: Crystalline Density: 3.14 Appearance: White Odour: Pungent Melting Point: 73.4° Boiling Point: 223.5° Merck Reference: 14,707 UN No.: 1733 MDL No.: MFCD00011212
Fórmula: SbCl₃
Peso Molecular: 228.12 g/mol
Ponto de ebulição: 223.5 °C
Ponto de Fusão: 73.4 °C
Densidade: 3.14
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011212
Número CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 14,707