Print…
Tricloreto de antimónio ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Antimony trichloride
401370050 401371000 401375000 401370025
ACRO401370050EA 32.2 EUR
ACRO401370050 ACRO401371000 ACRO401375000 ACRO401370025
Tricloreto de antimónio ACS
Tricloreto de antimónio
Fórmula: SbCl₃
Peso Molecular: 228.12 g/mol
Ponto de ebulição: 223 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011212
Número CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
Encomendar
Appearance Semitransparent colorless Adhering crystals (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in chloroform)