Print…
Tricloreto de antimónio 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Antimony trichloride
201680020 201685000
ACRO201680020EA 273 EUR
ACRO201680020 ACRO201685000
Tricloreto de antimónio 99.5%
Tricloreto de antimónio
Fórmula: SbCl₃
Peso Molecular: 228.12 g/mol
Ponto de ebulição: 223.5
Ponto de Fusão: 73
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011212
Número CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
Encomendar
Appearance Colorless to white to off-white Adhering crystals and/or chunks (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.4 %