Brometo de Fósforo (V) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 95%
CAS No.: 7789-69-7
Molecular Formula: PBr5
Formula Weight: 430.50
Odour: Acrid
Melting Point: ca 105° dec.
Boiling Point: 105-107° dec.
Beilstein Reference: 3903332
Merck Reference: 14,7350
UN No.: 2691
MDL No.: MFCD00011437
Fórmula:
PBr₅ Ponto de ebulição: 105…107 °C (decomposição) Densidade: 3,61 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011437 Número CAS: 7789-69-7 EINECS: 232-186-6 UN: 2691 ADR: 8,II Merck Index: 14,7350 |