Print…
Tribrometo de fósforo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Phosphorus tribromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22321.0050 8.22321.0250 8.22321.6000
8.22321.0050EA 65.1 EUR
8.22321.0050 8.22321.0250 8.22321.6000
Tribrometo de fósforo para síntese, Sigma-Aldrich®
Tribrometo de fósforo
Fórmula: PBr₃
Peso Molecular: 270.69 g/mol
Ponto de ebulição: 175
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011436
Número CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07514
Encomendar
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 270.69 g/mol
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.9 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.6945 (20 °C, 589 nm)
Density 2.85 g/cm3 (20 °C)