Print…
Tribrometo de fósforo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Phosphorus tribromide
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
L13638.14EA 39.5 EUR
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
Tribrometo de fósforo ≥98%
Tribrometo de fósforo
Fórmula: PBr₃
Peso Molecular: 270.69 g/mol
Ponto de ebulição: 175
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011436
Número CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07514