Tribrometo de fósforo ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Phosphorus tribromide
40191.14
40191.22
40191.14EA
72.3
EUR
40191.14
40191.22
Tribrometo de fósforo ≥99% (baseado em metais)
Tribrometo de fósforo
Purity: 99%
CAS No.: 7789-60-8
Molecular Formula: PBr3
Formula Weight: 270.70
Physical Form: Liquid
Density: 2.852
Refractive Index: 1.697
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: -40°
Boiling Point: 172.9°
Solubility: Soluble in acetone and carbon disulfide. Decomposes in water and alcohol
Beilstein Reference: 3903060
Merck Reference: 14,7357
UN No.: 1808
MDL No.: MFCD00011436
Fórmula:
PBr₃ Ponto de ebulição: 172,9 °C Ponto de Fusão: –40 °C Densidade: 2,852 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011436 Número CAS: 7789-60-8 EINECS: 232-178-2 UN: 1808 ADR: 8,II Merck Index: 14,7357 |