Print…
Tribrometo de fósforo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Phosphorus tribromide
169470050 169475000 169471000
ACRO169470050EA 37.5 EUR
ACRO169470050 ACRO169475000 ACRO169471000
Tribrometo de fósforo 99%
Tribrometo de fósforo
Fórmula: PBr₃
Peso Molecular: 270.69 g/mol
Ponto de ebulição: 175 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 2.88 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011436
Número CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07514
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow to light brown Liquid
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Br)
Melting point 110 to 116 °C
HPLC ≥97.5 %