Tin(II) telluride ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
89186.09
89186.18
89186.09EA
135
EUR
89186.09
89186.18
Tin(II) telluride ≥99.999% (baseado em metais)
Tin(II) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 12040-02-7
Molecular Formula: SnTe
Formula Weight: 246.29
Physical Form: 3-12mm Pieces
Density: 6.48
Melting Point: 780°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049543
Fórmula:
SnTe Peso Molecular: 246.31 g/mol Ponto de Fusão: 780 °C Densidade: 6.48 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049543 Número CAS: 12040-02-7 EINECS: 234-914-8 UN: 3288 ADR: 6.1 III |