Print…
Lead(II) telluride ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
88285.14 88285.22
88285.14EA 203 EUR
88285.14 88285.22
Lead(II) telluride ≥99.999% (baseado em metais)
Lead(II) telluride
Purity: 99.999% CAS No.: 1314-91-6 Molecular Formula: PbTe Formula Weight: 334.79 Physical Form: 15mm & Down Pieces Density: 8.164 Melting Point: 917° Merck Reference: 14,5422 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00016274
Fórmula: PbTe
Peso Molecular: 334.8 g/mol
Ponto de Fusão: 917 °C
Densidade: 8.164
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016274
Número CAS: 1314-91-6
EINECS: 215-247-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5422