Lead(II) telluride ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
36317.09
36317.18
36317.09EA
127
EUR
36317.09
36317.18
Lead(II) telluride ≥99.99% (baseado em metais)
Lead(II) telluride
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-91-6
Molecular Formula: PbTe
Formula Weight: 334.79
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.164
Melting Point: 917°
Merck Reference: 14,5422
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00016274
In semiconductor research, photoconductor cells
Fórmula:
PbTe Ponto de Fusão: 917 °C Densidade: 8,164 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016274 Número CAS: 1314-91-6 EINECS: 215-247-1 UN: 3284 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5422 |