Print…
Seleneto de Estrôncio ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
18781.06 18781.14
18781.06EA 142 EUR
18781.06 18781.14
Seleneto de Estrôncio ≥99.999% (baseado em metais)
Seleneto de Estrôncio
Purity: 99.999% CAS No.: 1315-06-6 Molecular Formula: SnSe Formula Weight: 197.65 Physical Form: 3-12mm Pieces Melting Point: 861° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00054049
Fórmula: SeSn
Peso Molecular: 197.67 g/mol
Ponto de Fusão: 861
Densidade: 6.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054049
Número CAS: 1315-06-6
EINECS: 215-257-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,8789