Print…
Sulfureto de carbono 99.9%, extra puro baixo em benzeno
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
177280010 177280250 177285000 177280025
ACRO177280010EA 124 EUR
ACRO177280010 ACRO177280250 ACRO177285000 ACRO177280025
Sulfureto de carbono 99.9%, extra puro baixo em benzeno
Sulfureto de carbono
Fórmula: CS₂
Peso Molecular: 76.14 g/mol
Ponto de ebulição: 46.2
Ponto de Fusão: –111 °C
Densidade: 1.262 g/cm³
Ponto de Inflamação: –30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011321
Número CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3 I
Merck Index: 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Residue after evaporation ≤20 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) ≤3 ppm
Benzene ≤50 ppm
HPLC ≥97.5 %