Silicon dioxide 99.9%, pó 1,0 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
L16986.14
L16986.22
L16986.14EA
86.9
EUR
L16986.14
L16986.22
Silicon dioxide 99.9%, pó 1,0 µm
Silicon dioxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Odour: Odourless
pH: 6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Fórmula:
SiO₂ Ponto de ebulição: 2230 °C Ponto de Fusão: 1710 °C Densidade: 2,0 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011232 Número CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |