Silicon dioxide ≥99.995% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
88777.14
88777.22
88777.14EA
187
EUR
88777.14
88777.22
Silicon dioxide ≥99.995% (baseado em metais)
Silicon dioxide
Purity: 99.995%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 2.2
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Fórmula:
SiO₂ Ponto de ebulição: 2230 °C Ponto de Fusão: 1710 °C Densidade: 2,2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011232 Número CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |