Silica gel amorphous S.A. 175-225 m²/g, fumado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42740.18
42740.30
42740.A1
42740.18EA
42.9
EUR
42740.18
42740.30
42740.A1
Silica gel amorphous S.A. 175-225 m²/g, fumado
Silicon(IV) oxide, amorphous
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: O2Si
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.2
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Adhesives, coatings, defomers, inks, lubricants, sealant, thermal insulation, cosmetics
Fórmula:
SiO₂ Ponto de ebulição: 2230 °C Ponto de Fusão: 1710 °C Densidade: 2,2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011232 Número CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |