Silicon dioxide ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36346.14
36346.22
36346.14EA
114
EUR
36346.14
36346.22
Silicon dioxide ≥99.99% (baseado nos metais)
Silicon dioxide
Purity: 99.99%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: 3-12mm Fused Lump
Density: 2.2-2.6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Fórmula:
SiO₂ Ponto de ebulição: 2230 °C Ponto de Fusão: 1710 °C Densidade: 2,2…2.6 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011232 Número CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |