Silicon dioxide ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10856.14
10856.22
10856.14EA
275
EUR
10856.14
10856.22
Silicon dioxide ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Silicon dioxide
Purity: 99.999%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Fórmula:
SiO₂ Ponto de ebulição: 2230 °C Ponto de Fusão: 1710 °C Densidade: 2,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011232 Número CAS: 7631-86-9 EINECS: 238-878-4 Merck Index: 14,8493 |