Print…
Silica gel, Tamanho do poro: 60 Å 70-230 mesh, high_purity Chromatography_column, Supelco®
Fornecedor: Merck
MQ100
60741-1KG 60741-25KG 60741-5KG
60741-1KGEA 121 EUR
60741-1KG 60741-25KG 60741-5KG
Silica gel, Tamanho do poro: 60 Å 70-230 mesh, high_purity Chromatography_column, Supelco®
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1710
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269b27dcefc3b5c7fb165351f35e8d8c78e597a9&vid=b12160b7bd956d4812c0c9d911a65dbdcfeefa50&prid=web&clid=SAPDAM