Print…
Silica gel, Tamanho do poro: 60 Å 220-440 mesh, high_purity Chromatography_flash, Supelco®
Fornecedor: Merck
MQ100
60738-1KG 60738-5KG
60738-1KGEA 189 EUR
60738-1KG 60738-5KG
Silica gel, Tamanho do poro: 60 Å 220-440 mesh, high_purity Chromatography_flash, Supelco®
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1710
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba57e6ec4d0e34e8a8ad0a79a90dabae1ccb96da&vid=52422449495151fabda800a32121e9a8bce78ac7&prid=web&clid=SAPDAM