Print…
Silica gel, Pore size: 60 Å 230-400 mesh, alta pureza para cromatografia flash, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
60737-2.5KG 60737-500G 60737-1KG 60737-25KG 60737-5KG
60737-2.5KGEA 400 EUR
60737-2.5KG 60737-500G 60737-1KG 60737-25KG 60737-5KG
Silica gel, Pore size: 60 Å 230-400 mesh, alta pureza para cromatografia flash, Supelco®
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=672d590b438a0f58c5a72b4e431a2384f386ee6f&vid=19a4617ff7fa36beb691c559314943d13c7d04e5&prid=web&clid=SAPDAM