Silica gel, Pore size: 60 Å (0.2-0.5 mm) por cromatografia em coluna, Millipore®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07733.1000
1.07733.9025
1.07733.9025
1.07733.1000EA
220
EUR
1.07733.1000
1.07733.9025
MERC1.07733.9025
Silica gel, Pore size: 60 Å (0.2-0.5 mm) por cromatografia em coluna, Millipore®
Silica gel
Fórmula:
SiO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011232 Número CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |
pH-value (10 % suspension) | 6.5 - 7.5 |
Fe (Iron) | ≤ 0.02 % |
Loss on drying | ≤ 7.0 % |
Particle size | 90 % between 0.200 - 0.500 mm |