Silica gel, Pore size: 60 Å 0.019-0.037 mm (400-600 mesh)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
42729.18
42729.30
42729.A1
42729.A7
42729.18EA
46.9
EUR
42729.18
42729.30
42729.A1
42729.A7
Silica gel, Pore size: 60 Å 0.019-0.037 mm (400-600 mesh)
Silica gel
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -400+600 Mesh Powder, S.A. 500-600m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography with elevated pressure
Fórmula:
SiO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011232 Número CAS: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |