Print…
Silica gel, Pore size: 60 Å 60-200 µm, ultra puro por cromatografia em coluna
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
360062500 360060010 360060050 360060300
ACRO360062500EA 40 EUR
ACRO360062500 ACRO360060010 ACRO360060050 ACRO360060300
Silica gel, Pore size: 60 Å 60-200 µm, ultra puro por cromatografia em coluna
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
Encomendar
Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (> 200 µm)
Specific surface area 470 to 530 m²/g
Pore volume 0.70 to 0.85 ml/g
Pore diameter 58 to 68 A
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Volatile matter 2 to 6 % (160°C)