Print…
Silica gel, Pore size: 60 Å 0.060-0.200 mm para cromatografia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
240370010 240370050 240370300
240370010.EA 97.6 EUR
240370010. 240370050. 240370300.
Silica gel, Pore size: 60 Å 0.060-0.200 mm para cromatografia
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
Encomendar
Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.46 to 0.55 kg/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)