Print…
Silica gel, Pore size: 60 Å 0.035-0.070 mm para cromatografia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
240360010 240360050 240360300
ACRO240360010EA 99.3 EUR
ACRO240360010 ACRO240360050 ACRO240360300
Silica gel, Pore size: 60 Å 0.035-0.070 mm para cromatografia
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
Encomendar
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific gravity 0.46 to 0.55 kg/l (Typical)
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water) Typical
Residual water ≤6 % (160°C, 15 min)