Print…
Silica gel, Tamanho do poro: 40 Å 40-63 µm, ultra puro por cromatografia em coluna
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
360031000 360035000
ACRO360031000EA 49 EUR
ACRO360031000 ACRO360035000
Silica gel, Tamanho do poro: 40 Å 40-63 µm, ultra puro por cromatografia em coluna
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230
Ponto de Fusão: 1710
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
Encomendar
Appearance White Powder
Particle size 40 to 63 µm
Specific surface area ≥450 m²/g (BET)
Pore volume 0.55 to 0.75 ml/g
pH 5.0 to 8.0 (5 % w/w suspension)
Volatile matter ≤4.0 % (160°C)