Print…
Silica gel, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm para cromatografia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
241660010 241660050
ACRO241660010EA 96.2 EUR
ACRO241660010 ACRO241660050
Silica gel, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm para cromatografia
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1710 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
ALCANCE: 01-2119379499-16
Encomendar
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific surface area ≥500 m²/g
pH 5.5 to 8.0 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)