Print…
Silica gel, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm para cromatografia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
241650010 241652500 241650000
ACRO241650010EA 89.9 EUR
ACRO241650010 ACRO241652500 241650000.
Silica gel, Pore size: 90 Å 0.035-0.070 mm para cromatografia
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1710 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
ALCANCE: 01-2119379499-16
Encomendar
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % oversized particles
Bulk density 385 to 440 g/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % w/w suspension)
Residual water 2 to 4 % (160°C)