Print…
Silica gel, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm para cromatografia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
240380010 240380050
ACRO240380010EA 91.2 EUR
ACRO240380010 ACRO240380050
Silica gel, Pore size: 60 Å 0.200-0.500 mm para cromatografia
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1710 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 7631-86-9
ALCANCE: 01-2119379499-16
Encomendar
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (undersized particles)
Specific surface area 480 to 550 m²/g
Pore volume 0.55 to 0.85 ml/g
pH 6.0 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water ≤4 % (150°C, 2 h)