Tetracloreto de estanho ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Stannic chloride, Tin tetrachloride
71203.14
71203.22
71203.14EA
174
EUR
71203.14
71203.22
Tetracloreto de estanho ≥99.99% (baseado em metais)
Tetracloreto de estanho
Purity: 99.99%
CAS No.: 7646-78-8
Molecular Formula: Cl4Sn
Formula Weight: 260.50
Physical Form: Liquid
Density: 2.26
Refractive Index: 1.512
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Melting Point: -33°
Boiling Point: 114°
Merck Reference: 14,8774
UN No.: 1827
MDL No.: MFCD00011242
Fórmula:
Cl₄Sn Ponto de ebulição: 114 °C Ponto de Fusão: –33 °C Densidade: 2,26 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011242 Número CAS: 7646-78-8 EINECS: 231-588-9 UN: 1827 ADR: 8,II Merck Index: 14,8774 |