Print…
Cloreto de estanho (II) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride, Tin dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18150.0100 8.18150.0500
8.18150.0100EA 57.7 EUR
8.18150.0100 8.18150.0500
Cloreto de estanho (II) para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Estanho (II)
Fórmula: SnCl₂
Peso Molecular: 189.62 g/mol
Ponto de ebulição: 623
Ponto de Fusão: 246
Densidade: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011241
Número CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08861
Encomendar
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 246 °C
Molar Mass 189.62 g/mol
Boiling Point 623 °C (1013 hPa)
Density 3.95 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)