Print…
Cloreto de estanho (II), anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride, Tin dichloride
A16202.22 A16202.0E A16202.36
A16202.22EA 44.8 EUR
A16202.22 A16202.0E A16202.36
Cloreto de estanho (II), anidro 98%
Cloreto de Estanho (II)
Purity: 98% CAS No.: 7772-99-8 Molecular Formula: SnCl2 Formula Weight: 189.62 Melting Point: 247° Boiling Point: 652° Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011241
Fórmula: SnCl₂
Peso Molecular: 189.62 g/mol
Ponto de ebulição: 652 °C
Ponto de Fusão: 247 °C
Densidade: 3.95
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011241
Número CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,8783