Cloreto de estanho (II), ultra seco ≥99.9985% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Stannous chloride, Tin dichloride
Ampulado sob árgon
35723.03
35723.06
35723.22
35723.14
35723.03EA
94.8
EUR
35723.03
35723.06
35723.22
35723.14
Cloreto de estanho (II), ultra seco ≥99.9985% (baseado em metais)
Cloreto de Estanho (II)
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7772-99-8
Molecular Formula: SnCl2
Formula Weight: 189.62
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.95
Melting Point: 247°
Boiling Point: 652°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011241
Fórmula:
SnCl₂ Peso Molecular: 189.62 g/mol Ponto de ebulição: 652 °C Ponto de Fusão: 247 °C Densidade: 3.95 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011241 Número CAS: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,8783 |