Cloreto de Germânio (IV) ≥99.9999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Germanium tetrachloride, Tetrachlorogermane
10509.06
10509.14
10509.22
10509.06EA
88.8
EUR
10509.06
10509.14
10509.22
Cloreto de Germânio (IV) ≥99.9999% (baseado em metais)
Cloreto de Germânio (IV)
Purity: 99.9999%
CAS No.: 10038-98-9
Molecular Formula: Cl4Ge
Formula Weight: 214.40
Physical Form: Liquid
Density: 1.874
Appearance: Colourless
Odour: Acidic
Melting Point: -49.5°
Boiling Point: 83.1°
Merck Reference: 14,4410
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011029
Fórmula:
Cl₄Ge Ponto de ebulição: 83,1 °C Ponto de Fusão: –49,5 °C Densidade: 1,874 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011029 Número CAS: 10038-98-9 EINECS: 233-116-7 UN: 3264 ADR: 8,II Merck Index: 14,4410 |