Print…
Cloreto de Germânio (IV) 99.99% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Germanium tetrachloride, Tetrachlorogermane
197150250 197151000 197150050
ACRO197150250EA 228 EUR
ACRO197150250 ACRO197151000 ACRO197150050
Cloreto de Germânio (IV) 99.99% (baseado em traços de metais)
Cloreto de Germânio (IV)
Fórmula: Cl₄Ge
Ponto de ebulição: 82 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –49,5 °C
Densidade: 1,84 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011029
Número CAS: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
UN: 2922
ADR: 8,I
Merck Index: 12,04418
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %