Print…
Cloreto de Chumbo (II) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07383.0100 8.07383.0500
8.07383.0100EA 37.4 EUR
8.07383.0100 8.07383.0500
Cloreto de Chumbo (II) para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de Chumbo (II)
Fórmula: Cl₂Pb
Ponto de ebulição: 950 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 496 °C
Densidade: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011157
Número CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05422
Encomendar
Hill Formula Cl₂Pb
Chemical formula PbCl₂
Molar Mass 278.1 g/mol
Boiling point 950 °C (1013 hPa)
Density 5.85 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 500 °C
Solubility 10 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 1947 mg/kg
Storage class 6.1 D Non combustible, acute toxicity cat. 3 / toxic or substances with chronic effects
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 61-20/22-33-50/53-62
S Phrase S 53-45-60-61