Cloreto de Chumbo (II), ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Lead dichloride
Ampulado sob árgon
35704.06
35704.14
35704.22
35704.06EA
205
EUR
35704.06
35704.14
35704.22
Cloreto de Chumbo (II), ultra seco ≥99.999% (baseado em metais)
Cloreto de Chumbo (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: PbCl2
Formula Weight: 278.10
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.85
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Fórmula:
Cl₂Pb Peso Molecular: 278.11 g/mol Ponto de ebulição: 951 °C Ponto de Fusão: 501 °C Densidade: 5.85 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011157 Número CAS: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,5404 |