Cloreto de Chumbo (II) ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: Cl2Pb
Formula Weight: 278.10
Physical Form: Crystalline
Density: 5.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Fórmula:
Cl₂Pb Ponto de ebulição: 951 °C Ponto de Fusão: 501 °C Densidade: 5,85 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011157 Número CAS: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5404 |