Sulfato de ditálio ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Thallic sulphate, Dithallium sulphate
40342.18
40342.09
40342.30
40342.A1
40342.18EA
539
EUR
40342.18
40342.09
40342.30
40342.A1
Sulfato de ditálio ≥99.5% (baseado em metais)
Sulfato de ditálio
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7446-18-6
Molecular Formula: Tl2SO4
Formula Weight: 504.80
Physical Form: Crystalline
Density: 6.77
Melting Point: 632°
Boiling Point: dec.
Solubility: Solubility in water increases with temperature
Merck Reference: 14,9269
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00011278
Fórmula:
O₄STl₂ Peso Molecular: 504.83 g/mol Ponto de ebulição: Decomp. Ponto de Fusão: 632 Densidade: 6.77 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011278 Número CAS: 7446-18-6 EINECS: 231-201-3 UN: 1707 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,9269 |