Print…
Sulfato de ditálio 99.9+% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thallic sulphate, Dithallium sulphate
196940100 196940500 196942500
ACRO196940100EA 41.9 EUR
ACRO196940100 ACRO196940500 ACRO196942500
Sulfato de ditálio 99.9+% (baseado em traços de metais)
Sulfato de ditálio
Fórmula: O₄STl₂
Peso Molecular: 504.83 g/mol
Ponto de Fusão: 632 °C
Densidade: 6.77 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011278
Número CAS: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09405
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals
Assay 80.0 to 84.0 % (Tl)
Total trace metal impurities ≤0.1 %