Print…
Ácido orto-bórico ≥99%, cristalizado, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
20182.297EA 43.8 EUR
20182.297 20182.366
Ácido orto-bórico ≥99%, cristalizado, GPR RECTAPUR®
Ácido orto-bórico
Fórmula: B(OH)₃
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 160 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011337
Número CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
ALCANCE: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Non-volatile with methanol/HCl Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm